Learn More
Substanz P, Thermo Scientific Chemicals
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63489.#0
171.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15485709
  • 176.00 CHF / 5 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Substance P is used as a neurokinin NK-1 receptor agonist, neurokinin undecapeptide neurotransmitter and neuromodulator, also used in cancer cell proliferation and that inhibition of this component can induce apoptosis in cancer cells and decrease the steady state of Her2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HPLC
Ein Neurokinin NK-1-Rezeptoragonist
Substance P
RUO - research use only
Pulver
1347.64
5 mg
Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Phe-Gly-Leu-Met-NH2
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ15L007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ63489.MB,J63489.#0
ChargennummerQ24L010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ63489.MB,J63489.#0
ChargennummerR13L021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ63489.MB,J63489.#0
ChargennummerR13L019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberJ63489.MB,J63489.#0
ChargennummerN12L009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2025 Catalog NumberJ63489.MB,J63489.#0
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Substanz P, Thermo Scientific Chemicals > 5 mg
Nur für Forschungszwecke