Learn More
Tocris Bioscience™ Substance P
Sensory neuropeptide; inflammatory mediator
Marke:  Tocris Bioscience™ 1156/5
Artikelnummer. 18074152
  • 252.00 CHF / 5 Milligramm
Verfügbar ab: 06-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Substance P is a sensory neuropeptide and inflammatory mediator. Exerts excitatory effects on central and peripheral neurons, constricts bronchioles and is involved in pain transmission.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
95%
Store at -20°C
5 mg
33507-63-0
M.W. (Observed): 1347.6
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Substance P > 5 mg