Learn More
Hoefer™ SUBHT Submarine Hochdurchsatz-Geleinheit
Ideal für Screening-Anwendungen mit hohem Durchsatz, wie z. B. die Einzelstrang-Polymorphismus-Analyse (SSP) nach der PCR
Marke:  Hoefer™ SUBHT-CS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12675816
  • 37.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
  • Baugruppe Pufferkammer
  • Sicherheitsdeckel, Hochspannungskabel
  • Fluoreszierend beschriftetes Lauftablett mit Gießsperren
  • Vier 1 mm dicke 30 Well-Kämme
  • Farbige Ladestreifen
  • Zwei Anschlüsse für die Pufferumwälzung
Beschreibung
Beschreibung
  • Schnelle, fehlerfreie Beladung: Laden Sie mit einem Mehrkanalpipettierer eine ganze 96-Well Platte.
  • Vereinfachte Analyse: Fluoreszierende Etiketten für jede einzelne Probe, aufgedruckt auf einen UV-transparenten Gelträger, ermöglichen bei der Visualisierung nach Ausführung eine sofortige Identifizierung der Proben (ausgelegt für 96-Well-Platte).
  • Hoher Durchsatz: Führen Sie bis zu 120 Proben (96-Well-Mikrotiterplatte plus 24 Kontroll- und/oder Markerproben) in 30 Minuten aus.
  • Bessere Reproduzierbarkeit: Eliminieren Sie mit der optionalen Puffer-Umwälzfunktion die durch eine aktive Puffer-pH-Drift und die Bildung ionischer Gradienten verursachte Variabilität
  • Geringerer Pufferbedarf: Das kompakte Tankdesign benötigt weniger Puffer zum Abdecken des Gels, was nicht nur den Pufferverbrauch reduziert, sondern auch eine bessere Kontrolle von Spannungsgradienten und Laufzeiten ermöglicht
  • Maximale Flexibilität: Vollständig kompatibel mit einer breiten Palette an Kämmen und Zubehör für alle Anforderungen an die Analyse von Standardgelen mit hohem Durchsatz
  • Diese horizontale Geleinheit mit hohem Durchsatz kann bis zu 120 Proben aufnehmen und DNA-Stränge von 50 bis 1.000 Basenpaaren in 30 Minuten analysieren.
Spezifikationen
  • Gelabmessungen: 15 x 15 cm
  • Max. Probenvolumen: 1.2L.
  • Maximale Leistungseinstellungen: 300 V, 200 mA, 60 W
  • Maximal speicherbare Probenzahl: 120
  • Maximale Ausführungstemperatur: 45 °C
  • Verwendung in geschlossenen Räumen: 4/40 °C
  • Luftfeuchtigkeit: bis zu 80 %
  • Abmessungen des Geräts: 33,5 x 21,5 x 7 cm (L x B X H)
  • Sicherheitszertifizierungen: EN 61010-1, CE
Anwendungen:
Einzelstrang-Polymorphismus-Analyse-Analyse (SSP)
Spezifikation
Spezifikation
SUBHT Submarine Geleinheit mit hohem Durchsatz
Farbiger Ladestreifen
Pufferkammereinheit, Sicherheitsdeckel mit Hochspannungskabeln, fluoreszierend beschriftetes Lauftablett mit Gießsperren, 1 mm dick, 30-Well-Kämme, farbige Beladungsstreifen, zwei Anschlüsse für die Pufferumwälzung