Learn More
Thermo Scientific™ Subzelluläres Protein-Fraktionierungs-Kit für Gewebe
Subzelluläres Protein-Fraktionierungs-Kit für Gewebe
Marke: Thermo Scientific™ 87790
772.44 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific Subzellulär-Kit zur Proteinfraktionierung für Gewebe enthält alle Reagenzien und Gewebesiebe, die für die Zellfraktionierung und Anreicherung von Proteinen aus fünf verschiedenen Zellkompartimenten innerhalb von 2 Stunden erforderlich sind.Merkmale des Fraktionierungs-Kits für subzelluläre Proteine für Gewebe:
Anwendungen:
Das Subzellulär-Kit zur Proteinfraktionierung für Gewebe enthält einen einzigartigen 250 μm-Gewebefilter, der die schnelle Trennung der Zellsuspension von Gewebeproben nach der Homogenisierung erleichtert. Optimierte Reagenzien ermöglichen die anschließende schrittweise Extraktion von Zytoplasma-, Membran-, löslichen KErn-, Chromatin-gebundenen und zytoskelettalen Proteinen aus zurückgewonnenen Zellen mit unter 15 % Kreuzkontamination.
Das Subzellulär-Kit zur Proteinfraktionierung für Zellkulturen enthält vier Extraktionspuffer, Gewebesiebe, eine stabilisierte Nuklease und Thermo Scientific Halt Protease-Inhibitor-Cocktail. Jedes Kit verfügt über ausreichend Reagenzien und Gewebesiebe für die Verarbeitung und Fraktionierung von 25 Gewebeproben bis zu 200 mg. Das Gewebe wird im ersten Reagenz homogenisiert, was eine selektive Membranpermeabilisierung bewirkt und löslichen zytoplasmatischen Inhalt freisetzt. Dieses Homogenat wird in ein Gewebesieb übertragen, um überschüssiges Gewebematerial zu entfernen. Das zweite Reagenz führt zur Auflösung der Membranen von Plasma, Mitochondrien und ER/Golgi-Apparat, ohne die Kernmembranen zu solubilisieren. Nachdem die intakten Zellkerne mittels Zentrifugierung wiedergewonnen wurden, wird dem löslichen Kernextrakt ein drittes Reagenz beigefügt. Anschließend wird eine zusätzliche Kernextraktion mit Mikrokokken-Nuklease durchgeführt, um die Chromatin-gebundenen Proteine freizusetzen. Das auf diese Weise gewonnene unlösliche Pellet wird mit dem letzten Reagenz extrahiert, um die zytoskelettalen Proteine zu isolieren.
Weitere Produktdaten
Ähnliche Produkte
Subzellulär-Kit zur Proteinfraktionierung für Zellkulturen
Spezifikation
Farblos | |
Subzelluläres Protein-Fraktionierungs-Kit für Gewebe, 115 ml, farblos, flüssig, geruchlos, pH-Bereich 7.4 bis 7.6, Heiß- und Kaltwasserlöslich, bei –20 °C lagern, zur Proteinaufreinigung und -isolierung, Untersuchung der Proteintranslokation in Gewebe | |
Geruchsneutral | |
-20 °C | |
Proteinbiologie, Proteinaufreinigung und -isolierung, Zelllyse und Fraktionierung, subzelluläre Fraktionierung |
Flüssig | |
Subzelluläres Proteinfraktionierungskit | |
Kaltwasser, Warmwasser | |
Kit, flüssig | |
115 mL |
Sicherheit und Handhabung
- Subcellular Protein Fractionation Kit for Tissues
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-(2-aminoethyl)-benzenesulfonyl fluoride, hydrochloride