Learn More
Techne™ Stuart™ Ablagesäule mit Gasverteiler
Für den Einsatz mit Techne™ Probenkonzentratoren entwickelt.
Marke: Techne™ 36620-40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Probenkonzentrator, Gasbehälter und Stativ (für Röhrchen)
- Der Behälter ist auf einem vollständig verstellbaren Ständer montiert, um eine genaue Höhenkontrolle zu gewährleisten
Spezifikation
Bodenkolonne und Gasverteiler |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Techne™ Stuart™ Ablagesäule mit Gasverteiler > Produkttyp: Bodenkolonne und Gasverteiler
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur