Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Rührpaddelstäbe
Stirrer Paddle Rod for overhead stirrers.
49.25 CHF - 66.30 CHF
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,3 in. |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 8 mm |
Typ | Paddelstange |
Material | Stainless Steel |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11426528
|
Cole-Parmer™
99968-25 |
350 mm |
66.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11436528
|
Cole-Parmer™
99968-26 |
550 mm |
49.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Edelstahl
Spezifikation
0,3 in. | |
8 mm | |
Paddelstange | |
Stainless Steel |