Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Rührpaddelköpfe
60.35 CHF - 64.00 CHF
Produkte 5
Produktcode Marke Typ Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11486528
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
99968-20
Flügelradanker 60 mm
60.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11466528
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
99968-18
Großer Propellerkopf mit 2 Paddeln 80 mm
64.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11456528
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
99968-17
Großer Paddelkopf 94 mm
60.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11446528
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
99968-16
Kleiner Paddelkopf 60 mm
64.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11476528
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
99968-19
Kleiner Propellerkopf mit 4 Paddeln 50 mm
60.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Rührpaddelköpfe