Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Nadel, Edelstahl
Für den Einsatz mit Techne™ Probenkonzentratoren entwickelt. Techne Edelstahlnadeln sind ideal für Anwendungen wie Probenvorbereitung, Arzneimittel-Screening, Hormonassays, chromatographische Analysen und Szintillationszählungen.
580.00 CHF - 1175.00 CHF
Produktcode | Marke | Material | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11426578
|
Cole-Parmer™
36620-96 |
Edelstahl | 76 mm |
580.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11436578
|
Cole-Parmer™
36620-97 |
Edelstahl | 127 mm |
723.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11446578
|
Cole-Parmer™
36620-99 |
PTFE | 76 mm |
1005.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11456578
|
Cole-Parmer™
36620-98 |
PTFE | 127 mm |
1175.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Techne Probenkonzentratoren
- Hochwertige Edelstahlnadeln
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 100 Stück
Spezifikation
Probenkonzentratornadel | |
100/Packung |