Learn More
Cole-Parmer™ INCUBATOR 60C DIGITAL
Beleuchtung: Keine Beleuchtung; Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +8 °C bis 130 °C
Marke: Cole-Parmer™ 01110-08
2383.45 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für den einfachen Zugriff mit einer Vordertürklappe ausgestattet
- Jede Seitenwand hat abgedichtete Löcher mit einem Durchmesser von 2 x 10 mm für den Einsatz von Gasen oder Kabeln
- Volle Sichtbarkeit der Proben
- Problemloser Zugang zur Arbeitskammer
- Mit analoger oder digitaler Steuerung erhältlich
- Beim analogen Modell SI60 erfolgt die Einstellung der Temperatur über einen kalibrierten Regler
- Beim digitalen Modell SI60D kann die Temperatur über die LCD-Anzeige genauer eingestellt werden
- Beide Modelle verfügen über einen Druckschalter mit einer Voreinstellung von 37 °C
- Die Sicherheitsabschaltung ist auf eine Temperatur von 72 °C eingestellt
- Der Inkubator ist bei Lieferung flach verpackt und kann am Einsatzort montiert werden
- Die Montage ist einfach und erfordert nur einen Schraubendreher
Spezifikation
Digital | |
Keine Beleuchtung | |
Raumtemperatur +8 °C bis 130 °C | |
LCD | |
380 x 450 x 380 mm | |
390 mm | |
220/240V / 50 Hz | |
50 Hz |
60 L | |
Acryl | |
Standard-Inkubator | |
SI 60D | |
450 mm | |
380 mm | |
220/240 V |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
17Stunden
9Minuten
39Sekunden
9Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%