Learn More
Cole-Parmer™ WATER BATH SHAKER SBS40 +5°C bis 99.9°C, 230V, 50Hz, 1400W
Bietet lineare oder orbitale Schüttelbewegung für eine Vielzahl von Anwendungen. Stuart™ SBS40 Wasserbäder erfordern keine spezielle Montage und verwenden starke Magnete, die an die Antriebseinheit unter dem Edelstahltank gekoppelt sind.
Marke: Cole-Parmer™ 12152-02
2260.39 CHF gültig bis 2025-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "24121" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Wahl zwischen linearer oder orbitaler Schüttelbewegung
- Digitale Anzeige und Auswahl der Temperatur
- Sensor für niedrigen Wasserstand
- Integrierter Ablass
- Umfassendes Zubehörprogramm
Spezifikation
24 L | |
LED | |
230 V |
Schüttelwasserbad | |
95 °C |