Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Premium Heizplatte mit Digitalrührer
Rührbereich: 50 bis 2000 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 6 x 6 in.
Marke:  Cole-Parmer™ CP152P
Artikelnummer. 16381766
  • 1220.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-08-2025
Beschreibung
  • Die Warnleuchte für heiße Oberflächen blinkt, wenn die Plattentemperatur über 50 ° C liegt
  • Die langlebige Frontplatte schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Chemikalien
  • Erhältlich in verschiedenen Platten- und Gehäusefarbkonfigurationen
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Premium Heizplatte mit Digitalrührer > Keramik, rosa