Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Plattform
Fasst Erlenmeyerkolben oder -flaschen mit Hilfe von Gummibefestigungsstäben. BRAND™ Stuart™-Plattformen mit flexiblem Trägersystem ermöglicht die Verwendung verschiedener Kombinationen von Gefäßen und bietet so maximale Vielseitigkeit. Zur Verwendung mit Stuart™ Orbitalschüttlern (SSL1, SSM1)
204.00 CHF - 790.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Plattform |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Stuart™ Orbital-Schüttler SSM1, SSL1 |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11456608
|
Cole-Parmer™
51700-98 |
340 x 300 mm |
204.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11476608
|
Cole-Parmer™
51700-95 |
510 x 510 mm |
790.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Stuart&;trade; Orbitalschüttlern (SSL1, SSM1)
- Verwahrung von Erlenmeyerkolben oder Flaschen mit Stäben mit Gummisicherung.
- Das flexible Gestellsystem hat den Vorteil, dass unterschiedliche Gefäßkombinationen verwendet werden können, was eine große Vielseitigkeit ermöglicht.
Spezifikation
Plattform | |
Stuart™ Orbital-Schüttler SSM1, SSL1 |