Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Linearschüttler
Der leise und dennoch leistungsstarke Rüttelmechanismus ist für den reibungslosen Dauerbetrieb konzipiert. Bibby Scientific™ Stuart™ Linearschüttler haben ein Rahmengestell, das waagerecht und senkrecht angepasst werden kann und für die meisten Gefäßarten geeignet ist, darunter Kolben, Flaschen und Messbecher.
Marke:  Cole-Parmer™ 51900-64
Artikelnummer. 10185224
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Der leise und dennoch leistungsstarke Rüttelmechanismus ist für den reibungslosen Dauerbetrieb konzipiert. Die Sockelplattform ist mit vier gummigepolsterten senkrechten Sicherungsleisten mit Schnellspannerhebeln ausgestattet, die sich vertikal und horizontal einstellen lassen. So lassen sich die meisten Größen und Arten von Gefäßen aufnehmen, wie beispielsweise Kolben, Flaschen und Becher.
  • Lineare Schüttelbewegung
  • Digitale Auswahl der Drehzahl bis 250 U/min mit sanftem Start
  • Integrierte digitale Zeitschaltuhr
  • Zuverlässiger, leiser Antriebsmechanismus
  • Vollständig einstellbares Aufnahmesystem
  • Für Gefäße in verschiedenen Größen.
Spezifikation
Spezifikation
20 mm
25 bis 250 U/min
4°C bis 40°C
420 mm
335 mm
Mikroprozessor
Digital, 1 bis 999 min
10 kg
230 V
50 Hz
270 mm
360 mm
80 %
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Linearschüttler > Drehzahlbereich:25 bis 250 U/min