Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Mikrotiterplatten-Inkubator, 20 l, 230 V
Speziell für die Verwendung mit Mikrotiterplatten und Petrischalen entwickelt
Marke: Cole-Parmer™ 39065-15
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die laminare Luftumwälzung sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung
- Das integrierte Wassertablett verhindert das Austrocknen von Proben
- Die Tür wird nach oben geöffnet, um den Zugang zum Innenraum zu erleichtern
Spezifikation
230 V, 50/60 Hz, 280 W | |
8°C bis 80°C | |
20 l | |
46.4°F to 176°F | |
15 in. | |
17.1 in. | |
15 in. | |
Digital |
230 V | |
280 W | |
Inkubator Mikrotiterplatte | |
50/60 Hz | |
380 mm | |
435 mm | |
380 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Mikrotiterplatten-Inkubator, 20 l, 230 V > Kapazität: 20 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur