Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizplatte, Glaskeramik
Form: Rechteckig; Größe: 11,8 x 19,7 in.
Marke:  Cole-Parmer™ 04800-11
Artikelnummer. 11436518
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Mit Glaskeramikoberteil für hervorragende Resistenz gegenüber Chemikalien. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen und sie heizt sich durch eine hohe Einstellung der Plattentemperatur schneller auf. Verfügt über eine integrierte Armatur für einen Stativstab. Der Boden ist so geformt, dass ein Stativfuß bei Bedarf unter das Gerät geschoben werden kann, wodurch weiterer Platz auf dem Labortisch eingespart wird.
  • Chemisch beständige Keramikplatte
  • Blinkendes Warnlicht „Hot“ (Heiß), netzunabhängig
  • Genaue Temperaturregelung mit LED-Einstellskala
  • Kompaktes platzsparendes Design
  • IP-Bewertung 32
Spezifikation
Spezifikation
Heizplatte
230 V
Knopf
Raumtemperatur bis 375 °C
130 mm
520 mm
230 V, 50 – 60 Hz, 1200 W
Gehäuse CB500
Rechteck
Glaskeramik
11,8 x 19,7 in.
360 mm
12 kg
2250 w
50–60 Hz
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizplatte, Glaskeramik > Höhe: 130 mm