Learn More
Cole-Parmer™ Heating mantle 2000ml flask capacity 360WW
Marke:  Cole-Parmer™ 10112-62
Artikelnummer. 12950161
  • 1060.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Verfügbar ab: 10-07-2025
Spezifikation
2000 mL
175 x 175 x 170mm
230 V
Gehäuse HM2000C
Rund
175mm
450 °C
50/60 Hz
175 mm
150 mm
230 V, 50/60 Hz, 100 W
Aluminium
Gehäuse 360w
Heizmantel
Notabschaltung, die bei Verschütten automatisch auslöst
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Heating mantle 2000ml flask capacity 360WW > Kapazität: 2000 ml