Learn More
Cole-Parmer™ Heating mantle Bibby HM100C controllable 230V
Marke: Cole-Parmer™ 10112-59
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
100 mL | |
175 x 175 x 170mm | |
230 V | |
Gehäuse HM100C | |
Rund | |
175mm | |
450 °C | |
50/60 Hz |
175 mm | |
150 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 100 W | |
Aluminium | |
Gehäuse 100w | |
Heizmantel | |
Notabschaltung, die bei Verschütten automatisch auslöst |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Heating mantle Bibby HM100C controllable 230V > Kapazität: 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur