Learn More
Cole-Parmer™ SCHMELZPUNKTROHR
Mit diesen Röhrchen lassen sich zwei Proben gleichzeitig testen. Stuart™ Schmelzpunktröhrchen aus Glas sind auf Sicherheit und einfache Bedienung ausgelegt und eignen sich optimal für Ausbildungszwecke.
27.50 CHF - 780.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | SMP10 und SMP20 Digitales Schmelzpunktgerät |
---|---|
Verpackungsmenge | 100/Packung |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12078523
|
Cole-Parmer™
03013-65 |
Geschlossene Glasschmelzröhrchen |
49.35 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12058523
|
Cole-Parmer™
03013-64 |
Glasschmelzröhrchen, ein Ende offen |
30.45 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12048523
|
Cole-Parmer™
03013-63 |
Am Ende offene Glasschmelzröhrchen |
27.50 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11933739
|
Cole-Parmer™
03012-99 |
Externer Drucker |
780.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12068523
|
Cole-Parmer™
03013-62 |
Ersatzthermometer |
62.75 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Glasröhrchen
- Für SMP10 und SMP20 Digitale Schmelzpunktgeräte
- Ideal für Schulungszwecke
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 100 Stück
Spezifikation
SMP10 und SMP20 Digitales Schmelzpunktgerät | |
100/Packung |