Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Hybridisierungsröhrchen aus Glas
Diese Glasröhrchen verfügen über ein geringes Probenvolumen, selbst bei großen Glasröhrchen. Durch die Rotation und das Design können auch geringe Volumina von bis zu 5 ml verwendet und wiedergewonnen werden.
235.00 CHF - 267.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Produkttyp | Hybridisierungsröhrchen |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | DiameterMetricInner | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | DiameterMetricInner | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12142080
|
Cole-Parmer™
39455-17 |
205 mm | Endkappen zum Anschrauben |
267.00 CHF
4 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12093765
|
Cole-Parmer™
39455-10 |
200 mm | Nicht enthalten |
235.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Es können mehrere Röhrchen und anderes Zubehör gleichzeitig für verschiedene Anwendungen verwendet werden
- Die einzigartigen Einsteckröhrchen mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 0 bis 20 U/min können an Ihre speziellen Anwendungsbedürfnisse angepasst werden
- Strahlenschutz; das Schutzgehäuse und das tropffreie Röhrchendesign minimieren das Risiko für den Anwender
- Hergestellt aus dickem, langlebigem Borosilikatglas
- Einfaches Gießen – tropffrei, sicher und praktisch
- Dichtungsring – mit O-Ring abgedichtete Endkappen verhindern Auslaufen
- Schraubverschluss mit Gewinde zum Entweichen von Luft – einfaches Öffnen ohne Vakuumprobleme
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Hybridisierungsröhrchen |