Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Flache Badabdeckung
Erhöhen Sie die Leistung Ihrer Techne Bäder und Umwälzthermostate
167.00 CHF - 263.00 CHF
Produkte 4
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12717969
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
12122-89
12 l-Bad
250.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12727969
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
12122-90
18 l und 26 l-Bad
202.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
12737969
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
12122-94
48 l-Bad
263.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12707969
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
12122-88
8 l-Bad
167.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Abdeckungen, Schalen, Temperaturfühler und weiteres Zubehör für Ihr Bad.
  • Hergestellt aus Edelstahl und für 8 l-Bäder erhältlich, um Verdampfungsverluste zu verhindern.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Flache Badabdeckung