Learn More
Cole-Parmer™ Digitaler Stuart™ Röhrchenroller
Erzeugt eine sanfte und dennoch wirkungsvolle Mischbewegung aus Schütteln und Rollen. Diese digitalen Bibby Scientific™ Stuart™ Röhrchenroller mit variabler Drehzahl von 5 bis 60 U/min sind mit einer digitalen, äußerst flexibel einstellbaren Zeitschaltuhr ausgestattet, einstellbar auf Zeitspannen von 1 Sekunde bis 90 Minuten, 1 Minute bis 9 Stunden oder, im Modus Nur Minuten, auf bis zu 9999 Minuten.
Marke:  Cole-Parmer™ 04653-08
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11436498
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Diese Rollmischer erzeugen eine sanfte und dennoch wirkungsvolle Mischbewegung aus Schütteln und Rollen. Das Modell mit sechs Rollen zeichnet sich durch eine kleine Stellfläche aus, das Modell mit neun Rollen durch ein höheres Fassungsvermögen. Diese modernen Digitalgeräte mit variabler Drehzahl von 5 bis 60 U/min sind mit einer digitalen, äußerst flexibel einstellbaren Zeitschaltuhr ausgestattet, einstellbar auf Zeitspannen von 1 Sekunde bis 90 Minuten, 1 Minute bis 9 Stunden oder, im Modus „Nur Minuten“, auf bis zu 9999 Minuten. Empfohlen für das Mischen von Blutproben, zähflüssigen Substanzen und Feststoff-Flüssigkeit-Suspensionen, wenn es auf eine möglichst minimale Durchlüftung ankommt. Geräte können in Inkubatoren bis zu 60 °C und Luftfeuchtigkeit bis zu 80 % und in Kühlräumen bis zu 4 °C eingesetzt werden. Beide Rollmischer sind robust und können mühelos gereinigt werden. Die Rollen sind aus Kunststoff. In die Geräte integriert ist eine Tropfschale, in der ausgetretenes Material aufgefangen wird. Es können nahezu alle Röhrchengrößen, Bijoux, Universals und Fläschchen bis zu einem Durchmesser von 100 mm eingesetzt werden. Das Zubehörstapelsystem SRT/STACK hilft, wenn Platz auf dem Labortisch knapp ist.
  • Schütteln und Rollen für vollständiges Mischen
  • Modelle mit digital variabler Drehzahl und integriertem Timer
  • Sechs-Rollen-Design mit kleinem Platzbedarf oder Neun-Rollen-Modell für hohen Durchsatz
  • Konzipiert für kontinuierlichen oder zeitlich geregelten, ruhigen Betrieb
  • Kann in Kühlräumen oder in Inkubatoren mit 4 bis 60 °C und 80 % rel. LF verwendet werden
  • Sanftes, hocheffizientes Schütteln und Rollen
  • Geringer Platzbedarf
  • Variable Drehzahl von 5 bis 60 U/min
  • Integrierter digitaler Timer von 1 Sekunde bis 90 Minuten, von 1 Minute bis 9Stunden oder “Nur Minuten” bis zu 9999 Minuten – für maximale Vielseitigkeit
  • Empfohlen zum Mischen von Blutproben, viskosen Substanzen und Flüssig-Feststoff-Suspensionen, bei denen eine minimale Belüftung erforderlich ist
  • Die meisten Größen an Röhrchen, Bijoux, Universals und Flaschen bis zu einem Durchmesser von 100 mm können untergebracht werden
  • Das Zubehörstapelsystem SRT/STACK hilft, wenn der Platz auf dem Labortisch knapp ist.
Spezifikation
Spezifikation
5 bis 60 U/min
230 V
50 Hz
340 x 565 x 110 mm
340 mm
Digital
Durchgehender Leisebetrieb, kann in kalten Räumen oder in Inkubatoren verwendet werden
9 Rollen
1 s bis 9 h
230 V, 50 Hz, 50 W
50 W
360 mm
110 mm
565 mm
SRT9D
Bis zu 80 %
Je 1
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Digitaler Stuart™ Röhrchenroller > Fassungsvermögen: 9Roller