Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizplatte mit Digitalrührer
Rührbereich: 50 bis 1400 U/min; Form: Quadratisch; Größe: 6 x 6 in.
Marke: Cole-Parmer™ SD152W
592.69 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Warnleuchte für heiße Oberflächen blinkt, wenn die Plattentemperatur über 50 ° C liegt
- Die langlebige Frontplatte schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Chemikalien
- Erhältlich in verschiedenen Platten- und Gehäusefarbkonfigurationen
Spezifikation
Aluminium | |
Weiß | |
Weißes, pulverbeschichtetes Metall | |
Digital | |
6 x 6 in. | |
Raumtemperatur bis 325 °C | |
50/60 Hz | |
30 cm | |
700 w | |
Quadratisch | |
15 L | |
3 Jahre | |
LED |
230 V | |
(2) 25 mm PTFE-beschichtete Rührstäbe und Netzkabel mit Stecker | |
230 V AC, 50/60 Hz | |
11,813 in. | |
9,3 cm | |
3 in. | |
18 cm | |
7 in. | |
Heizplattenrührer | |
1 | |
50 bis 1400 U/min | |
CE |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-07-31