Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizblockeinsatz Artikelnummer.: 11486588
Verfügbar ab: 10-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizblockeinsatz
Artikelnummer. 11486588
25,5 mm, 47 mm, 6
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Well:
7,8 mm
10 mm
10,5 mm
10,7 mm
12,6 mm
13,5 mm
16,5 mm
19,5 mm
25,5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Tiefe (metrisch) Well:
14 mm
33 mm
47 mm
No. of Places:
4
6
8
12
20
30
48
Artikelnummer. 11486588
Marke: Cole-Parmer™ 3661056
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Blöcke eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Stuart™ Blöcke aus eloxiertem Aluminium können in beliebiger Kombination verwendet werden.
  • Für den Einsatz mit Stuart Blockthermostaten
  • Aus eloxiertem Aluminium
  • Separate Bohrung zur Aufnahme eines optionalen Thermometers
Spezifikation
Beschreibung Fasst 6 Röhrchen mit einem Durchmesser von 25 mm
Aufnahmevermögen 6 x 25 mm-Röhrchen
Material Eloxiertes Aluminium
No. of Places 6
Typ Block
Tiefe (metrisch) Well 47 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) Well 0,98 in.
Durchmesser (metrisch) Well 25,5 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizblockeinsatz >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado