Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ analoge Heizplatte
Form: Quadratisch; Größe: 6 x 6 in.
Marke: Cole-Parmer™ CS150B
404.57 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Warnleuchte für heiße Oberflächen blinkt, wenn die Plattentemperatur über 50 ° C liegt
- Die langlebige Frontplatte schützt vor verschütteten Flüssigkeiten und Chemikalien
- Die Anzeige zeigt die tatsächliche Oberflächentemperatur an
- Erhältlich in verschiedenen Platten- und Gehäusefarbkonfigurationen
Spezifikation
Blaues, pulverbeschichtetes Metall | |
Keramik | |
Analog | |
Raumtemperatur bis 450 °C | |
30 cm | |
11,813 in. | |
9,3 cm | |
18 cm | |
230 VAC, 50/60 Hz | |
1 | |
230 V | |
CE | |
Analog |
Blau | |
Bis zu 325 °C | |
6 x 6 in. | |
11,75 in. | |
3 in. | |
7 in. | |
30 cm | |
500 w | |
Netzkabel mit Stecker | |
Quadratisch | |
Heizplatte | |
3 Jahre |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ analoge Heizplatte > Keramik, blau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur