Learn More
Techne™ Sondeneinsatzblock für Tecal 140/425
Click to view available options
Größe:
10 mm, 8 mm, 6 mm, 4.5 mm, 3 mm
20 mm
5 x 6mm
Beschreibung
- Aluminium inserts
- Immersion depth 114.3 mm
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Tecal 140/425 |
Material | Aluminium |
No. of Places | 1 |
Typ | Sonden einsetzen |
Größe | 20 mm |
Röhrchengröße | 20 mm |
Durchmesser (metrisch) Well | 20 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Techne™ Sondeneinsatzblock für Tecal 140/425 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur