Beschreibung
- Für den Einsatz mit Stuart Blockthermostaten
- Aus eloxiertem Aluminium
- Separate Bohrung zur Aufnahme eines optionalen Thermometers
Spezifikation
Spezifikation
Material | Eloxiertes Aluminium |
No. of Places | 4 |
Typ | Block |
Durchmesser (angloamerikanisch) Well | 1,30 in. |
Durchmesser (metrisch) Well | 33 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Heizblockeinsatz >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur