Learn More
Strontium-Titanoxid-Substrat, 5 x 5 x 1 mm, zwei polierte Seiten, 110 Ausrichtungen, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11305397
Strontium-Titanoxid-Substrat, 5 x 5 x 1 mm, zwei polierte Seiten, 110 Ausrichtungen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11305397
Je 1
Click to view available options
Menge:
5 Ea.
Je 1
Artikelnummer. 11305397
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042671.KT
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12060-59-2
Summenformel O3SrTi
Molekulargewicht (g/mol) 183.48
MDL-Nummer MFCD00049554
InChI-Schlüssel VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powderMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 82899
IUPAC-Name Strontium; Dioxido(oxo)titan
SMILES [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium Titanium Oxide Substrate
Namenshinweis Polished Two Sides
Farbe Weiß
Physikalische Form Substrat
Menge Je 1
Geruch Geruchsneutral
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Strontium-Titanoxid-Substrat, 5 x 5 x 1 mm, zwei polierte Seiten, 110 Ausrichtungen, Thermo Scientific™ >