Learn More
Strontium-Titanoxid-Substrat, 5 x 5 x 1 mm, einseitig poliert, 110 Ausrichtungen, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11399238
Strontium-Titanoxid-Substrat, 5 x 5 x 1 mm, einseitig poliert, 110 Ausrichtungen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11399238
Je 1
Click to view available options
Menge:
5 Ea.
Je 1
Artikelnummer. 11399238
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042622.KT
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12060-59-2
Summenformel O3SrTi
Molekulargewicht (g/mol) 183.48
MDL-Nummer MFCD00049554
InChI-Schlüssel VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powderMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 82899
SMILES [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium Titanium Oxide Substrate
Namenshinweis Polished One Side
Farbe Weiß
Physikalische Form Substrat
Menge Je 1
IUPAC-Name Strontium(2+) Oxotitanbis (olat)
Geruch Geruchsneutral
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Strontium-Titanoxid-Substrat, 5 x 5 x 1 mm, einseitig poliert, 110 Ausrichtungen, Thermo Scientific™ >