Learn More
Strontium-Titanoxid-Substrat, 5 x 5 x 0.5 mm, zwei polierte Seiten, 100 Ausrichtungen, Thermo Scientific™
123.60 CHF - 441.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12060-59-2 |
---|---|
Summenformel | O3SrTi |
Molekulargewicht (g/mol) | 183.48 |
MDL-Nummer | MFCD00049554 |
InChI-Schlüssel | VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powderMehr anzeigen |
PubChem CID | 82899 |
SMILES | [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11355387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042668.KT |
1 Ea. | N/A | ||||||
11345387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042668.KU |
5 Ea. | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
12060-59-2 | |
183.48 | |
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N | |
82899 |
O3SrTi | |
MFCD00049554 | |
strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powderMehr anzeigen | |
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O |
Spezifikation
Strontium Titanium Oxide Substrate | |
12060-59-2 | |
Substrat | |
MFCD00049554 | |
Insoluble in water. | |
[Sr++].[O-][Ti]([O-])=O | |
183.48 | |
Odorless |
Polished Two Sides | |
Weiß | |
O3SrTi | |
strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder | |
VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N | |
Strontium; Dioxido(oxo)titan | |
82899 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 235-044-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen