Learn More
Strontium-Titanoxid-Substrat, 10 x 10 x 1 mm, einseitig poliert, 110 Ausrichtungen, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
5 Ea.
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Strontium Titanium Oxide Substrate |
Namenshinweis | Polished One Side |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Substrat |
Menge | 1 Ea. |
Geruch | Odorless |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Strontium-Titanoxid-Substrat, 10 x 10 x 1 mm, einseitig poliert, 110 Ausrichtungen, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur