Learn More
Strontium-Titanoxid-Substrat, 10 x 10 x 0.5 mm, einseitig poliert, 111 Ausrichtungen, Thermo Scientific™
238.53 CHF - 815.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12060-59-2
Summenformel O3SrTi
Molekulargewicht (g/mol) 183.48
MDL-Nummer MFCD00049554
InChI-Schlüssel VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
PubChem CID 82899
IUPAC-Name Strontium; Dioxido(oxo)titan
SMILES [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11363788
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040277.KT
Je 1 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11353788
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040277.KU
5 Ea. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 235-044-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Strontium-Titanoxid-Substrat, 10 x 10 x 0.5 mm, einseitig poliert, 111 Ausrichtungen, Thermo Scientific™