Learn More
Strontium-Titanoxid-Substrat, 10 x 10 x 0.5 mm, einseitig poliert, 110 Ausrichtungen, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 Ea.
Je 1
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Strontium Titanium Oxide Substrate |
Namenshinweis | Polished One Side |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Substrat |
Menge | Je 1 |
Geruch | Geruchsneutral |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Strontium-Titanoxid-Substrat, 10 x 10 x 0.5 mm, einseitig poliert, 110 Ausrichtungen, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur