Learn More
Strontiumsulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11483850
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Strontiumsulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483850
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11483850
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089895.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1314-96-1 | SSr | 119.68 g/mol
Strontium sulfide is used in chemical research and as organic intermediates. It is also used as depilatory. It is also used as Isotope labelled enantiomer of Voriconazole (V760000), an antifungal agent and an ergosterol biosynthesis inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-96-1
Summenformel SSr
Molekulargewicht (g/mol) 119.68
MDL-Nummer MFCD00049560
InChI-Schlüssel ZEGFMFQPWDMMEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium sulfide, strontium monosulfide, strontium sulphide, strontiumsulfid, hsdb 12
PubChem CID 14820
IUPAC-Name Sulfanylidenstrontium
SMILES [S--].[Sr++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium sulfide
Schmelzpunkt >2000°C
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,8849
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water; Decomposes in acids
Formelmasse 119.68
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Like rotten eggs
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.70 g/mL
Name des Produkts
Strontiumsulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >