Learn More
Strontiumsulfat, Reagenzien-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Strontium sulfate is used as a precursor to other strontium compounds and as ceramic precursor. Its application in nitrate for use in pyrotechnics. Used as a fining agent in crystal glass. It is also used in powder coating, liquid paints and plastics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Strontium sulfate |
Schmelzpunkt | 1600°C |
Namenshinweis | For reagent grade |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 25 g |
Summenformel | Cl2Mn |
MDL-Nummer | MFCD00011114 |
Merck Index | 14,8848 |
Synonym | manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dilute hydrochloric acid and nitric acid . Slightly soluble in water < 0.01g/L . Insoluble in ethanol and alkalis. |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
X08K055 | Analysenzertifikat | 22/10/2024 | 038373.14,038373.22 |
S06I021 | Analysenzertifikat | 15/06/2022 | 038373.14,038373.22 |
F02P04 | Analysenzertifikat | 18/11/2021 | 038373.14,038373.22 |
G30T053 | Analysenzertifikat | 18/11/2021 | 038373.14,038373.22 |
C04N07 | Analysenzertifikat | 18/11/2021 | 038373.14,038373.22 |