Learn More
Strontiumsulfat, Puratronic™, 99.9965 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11397597
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Strontiumsulfat, Puratronic™, 99.9965 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397597
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11397597
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012870.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7759-02-6 | O4SSr | 183.68 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7759-02-6
Summenformel O4SSr
Molekulargewicht (g/mol) 183.68
MDL-Nummer MFCD00036274
InChI-Schlüssel UBXAKNTVXQMEAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium sulfate, strontium sulphate, sulfuric acid, strontium salt 1:1, strontium 2+ ion sulfate, unii-7q3kx2l47f, strontiumsulfat, celestine, strontium 2+ sulfate, strontium sulfate 25g
PubChem CID 3084026
IUPAC-Name Strontium; Sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Sr+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium sulfate
Schmelzpunkt 1600°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel SrSO4
Merck Index 14,8848
Formelmasse 183.68
Reinheit (%) 99.9965%
Güte Puratronic™
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.960 g/mL
Name des Produkts
Strontiumsulfat, Puratronic™, 99.9965 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >