Learn More
Strontiumnitrat, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ Artikelnummer.: 11334898
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Strontiumnitrat, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11334898
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11334898
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043193.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10042-76-9 | N2O6Sr | 211.63 g/mol
Used in the manufacture of lights, flares, flame tube, the TV picture tube with the red light emitting agent, red fireworks, optical glass and phosphor. It is used as a colorant (red) in pyrotechnics and is also used as an oxidizer in pyrotechnics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10042-76-9
Summenformel N2O6Sr
Molekulargewicht (g/mol) 211.63
MDL-Nummer MFCD00011248
InChI-Schlüssel DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
IUPAC-Name Strontium(2+) Dinitrat
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium nitrate
Schmelzpunkt 570°C
Physikalische Form Kristallin, verpackt unter Argon
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,liquid ammonia. Slightly soluble in ethanol and acetone. Insoluble in nitric acid.
Formelmasse 211.63
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.99
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN24L017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/02/2025 Catalog Number043193.22,043193.14
ChargennummerX03I062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog Number043193.22,043193.14
ChargennummerW01I024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2022 Catalog Number043193.22,043193.14
ChargennummerM25I033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number043193.22,043193.14
ChargennummerP28I014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number043193.22,043193.14
Name des Produkts
Strontiumnitrat, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™ >