Learn More
Strontiumnitrat, 99.9965 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
43.95 CHF - 532.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10042-76-9
Summenformel N2O6Sr
Molekulargewicht (g/mol) 211.63
MDL-Nummer MFCD00011248
InChI-Schlüssel DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11377047
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010879.06
5 g
43.95 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15485965
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010879.14
25 g
157.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11387047
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010879.22
100 g
532.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 233-131-9
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Strontiumnitrat, 99.9965 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™