Learn More
Strontiumnitrat, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10042-76-9 | N2O6Sr | 211.63 g/mol
48.50 CHF - 77.25 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10042-76-9
Summenformel N2O6Sr
Molekulargewicht (g/mol) 211.63
MDL-Nummer MFCD00011248
InChI-Schlüssel DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
IUPAC-Name Strontium; Dinitrat
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11397298
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
030534.30
250 g
48.50 CHF
250 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11387298
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
030534.A1
1 kg
77.25 CHF
1 Kilogramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11307308
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
030534.D9
5 x 1 kg N/A
N/A
Beschreibung
Beschreibung
In railroad flares, signal lights, marine signalsStrontium nitrate is used in the production of road flares and in fireworks. It serves as a colorant (red) in pyrotechnics and is also used as an oxidizer in pyrotechnics. Mixed with glycolic acid, it is used to reduce the sensation of skin irritation. It is also used in electrophysiology experiments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Strontiumnitrat, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals