Learn More
Strontiumnitrat, ACS-Reagenz, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Strontiumnitrat |
Menge | 100 g |
Strukturformel | Sr(NO3)2 |
UN-Nummer | 1507 |
IUPAC-Name | strontium(2+) dinitrate |
Formelmasse | 211.63 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |
Güte | ACS-Reagenz |
Verpackung | Poly-Flasche |