Learn More
Strontiumnitrat, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10042-76-9 | N2O6Sr | 211.63 g/mol
41.85 CHF - 224.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10042-76-9 |
---|---|
Summenformel | N2O6Sr |
Molekulargewicht (g/mol) | 211.63 |
MDL-Nummer | MFCD00011248 |
InChI-Schlüssel | DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1 |
PubChem CID | 24848 |
SMILES | [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11331589
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012232.14 |
25 g |
41.85 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11351589
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012232.30 |
250 g |
67.50 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11341589
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012232.A1 |
1 kg |
224.00 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Strontium nitrate is used in the production of road flares and in fireworks. It serves as a colorant (red) in pyrotechnics and is also used as an oxidizer in pyrotechnics. Mixed with glycolic acid, it is used to reduce the sensation of skin irritation. It is also used in electrophysiology experiments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10042-76-9 | |
211.63 | |
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N | |
24848 |
N2O6Sr | |
MFCD00011248 | |
strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1 | |
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spezifikation
Strontium nitrate | |
For analysis ACS | |
Kristallin | |
N2O6Sr | |
strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1 | |
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N | |
Strontium; Dinitrat | |
24848 | |
ACS-Reagenz | |
2.99 |
570°C | |
10042-76-9 | |
99.0% min. | |
MFCD00011248 | |
Soluble in water and ammonia. Slightly soluble in alcohol,ethanol and acetone. Insoluble in nitric acid. | |
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
211.63 | |
211.63 | |
Hygroskopisch |
Sicherheit und Handhabung
P210-P220-P221-P280-P305+P351+P338-P310-P370+P378q-P501c
Gehäuse H272-H318
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:5,1; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 233-131-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WK9800000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen