Learn More
Strontiumnitrat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Strontiumnitrat, 99+ %, N2O6Sr, CAS-Nummer 10042-76-9, BDG873aqzl, Strontiumdinitrat, Salpetersäure, Strontiumsalz 2:1, HSDB 787, Salpetersäure, Strontiumsalz, Nitrat de Strontium französisch, Strontiumnitrat sr 3 2, Strontiumnitrat, Strontium ii Nitrat 1:2, UNII-BDG873aqzl, 1 kg
43.42 CHF - 131.70 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10042-76-9 |
---|---|
Summenformel | N2O6Sr |
Molekulargewicht (g/mol) | 211.63 |
MDL-Nummer | MFCD00011248 |
InChI-Schlüssel | DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1 |
PubChem CID | 24848 |
SMILES | [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10155040
|
Thermo Scientific Acros
222562500 |
250 g | Kunststoffflasche |
43.42 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10617212
|
Thermo Scientific Acros
222560010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
131.70 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10042-76-9 | |
211.63 | |
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N | |
24848 |
N2O6Sr | |
MFCD00011248 | |
strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1 | |
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Spezifikation
Strontium nitrate | |
p.a. | |
Weiß | |
Kristalle oder kristallines Pulver | |
N2O6Sr | |
MFCD00011248 | |
strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1 | |
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N | |
Strontium; Dinitrat | |
24848 | |
≥99% | |
0.1% max. (105°C) |
570.0°C | |
10042-76-9 | |
5 to 7 (5% soln. at 20°C) | |
99% min. (Complexometry) | |
Sr(NO3)2 | |
15, 8975 | |
Solubility in water: 660g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and acetone | |
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
211.63 | |
211.63 | |
Analytisch | |
2.99 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
Mischen mit brennbaren Stoffen/... unbedingt verhindern.
Bei Großbrand und großen Mengen:
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 233-131-9
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WK9800000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Strontium nitrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.