Learn More
Strontiumnitrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Strontium nitrate |
Schmelzpunkt | 570.0°C |
Namenshinweis | 99+% |
Farbe | Weiß |
pH | 5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C) |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (Complexometry) |
Strukturformel | Sr(NO3)2 |
Merck Index | 15,8975 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0472449 | Analysenzertifikat | 19/05/2025 | 315170025,315175000,315171000 |
A0470523 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 315170025,315175000,315171000 |
A0463096 | Analysenzertifikat | 25/07/2024 | 315170025,315175000,315171000 |
A0441984 | Analysenzertifikat | 13/11/2023 | 315170025,315175000,315171000 |
A0449351 | Analysenzertifikat | 19/01/2023 | 315170025,315175000,315171000 |
Sicherheit und Handhabung
- Strontium nitrate
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Oxidierender Feststoff Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H271-Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.