Learn More
Strontiumnitrat, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10656430
Verfügbar ab: 14-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Strontiumnitrat, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10656430 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Kunststoffflasche, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. 10656430
Marke: Thermo Scientific Acros 438520010
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10042-76-9 | N2O6Sr | 211.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10042-76-9
Summenformel N2O6Sr
Molekulargewicht (g/mol) 211.63
MDL-Nummer MFCD00011248
InChI-Schlüssel DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24848
IUPAC-Name Strontium(2+) Dinitrat
SMILES [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium nitrate
Schmelzpunkt 570.0°C
Namenshinweis Extra Pure
Farbe Weiß
pH 5 to 7 (at 5% 20°C)
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Complexometry)
Strukturformel Sr(NO3)2
Merck Index 15,8975
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 660g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol and acetone
Formelmasse 211.63
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0467720 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Artikelnummer438520010,438520050
ChargennummerA0446005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2024 Artikelnummer438520010,438520050
ChargennummerA0456355 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Artikelnummer438520010,438520050
ChargennummerA0406575 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Artikelnummer438520010,438520050
ChargennummerA0434791 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2021 Artikelnummer
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium nitrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Name des Produkts
Strontiumnitrat, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >