Learn More
Strontiumhydroxid-Octahydrat, technischer Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11306608
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Strontiumhydroxid-Octahydrat, technischer Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306608
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
2 kg
10 kg
Artikelnummer. 11306608
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012199.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Strontium hydroxide octahydrate is used in the sugar industry for its purification, oil and paint industry to improve its drying properties and as an active ingredient in depilatory hair removal products. It is also used as a raw material for manufacturing of other products of strontium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1311-10-0
Summenformel H18O10Sr
Molekulargewicht (g/mol) 265.75
MDL-Nummer MFCD00150395
InChI-Schlüssel UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name strontium(2+) octahydrate dihydroxide
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium hydroxide octahydrate
Schmelzpunkt 100°C-8H2O
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water and acid. Insoluble in acetone.
Formelmasse 265.76 (121.60 Anhydrous)
Güte Technisch
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Dichte 1.9
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Strontiumhydroxid-Octahydrat, technischer Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals >