Learn More
Strontiumhydroxid-Oktahydrat, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11354058
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Strontiumhydroxid-Oktahydrat, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354058
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11354058
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041351.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1311-10-0 | H18O10Sr | 265.75 g/mol
Strontium hydroxide octahydrate is used in the sugar industry for its purification, oil and paint industry to improve its drying properties and as an active ingredient in depilatory hair removal products. It is also used as a raw material for manufacturing of other products of strontium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1311-10-0
Summenformel H18O10Sr
Molekulargewicht (g/mol) 265.75
MDL-Nummer MFCD00150395
InChI-Schlüssel UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name strontium(2+) octahydrate dihydroxide
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium hydroxide octahydrate
Schmelzpunkt 100°C-8H2O
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water and acid. Insoluble in acetone.
Formelmasse 265.76 (121.60 Anhydrous)
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Dichte 1.900 g/mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Strontium hydroxide,octahydrate
Name des Produkts
Strontiumhydroxid-Oktahydrat, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >