Learn More
Strontiumhydroxid-Octahydrat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1311-10-0 | H18O10Sr | 265.75 g/mol
84.50 CHF - 273.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1311-10-0 |
---|---|
Summenformel | H18O10Sr |
Molekulargewicht (g/mol) | 265.75 |
MDL-Nummer | MFCD00150395 |
InChI-Schlüssel | UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC-Name | strontium(2+) octahydrate dihydroxide |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10441671
|
Thermo Scientific Acros
270230010 |
1 kg | Glasflasche |
84.50 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11904141
|
Thermo Scientific Acros
270230050 |
5 kg | Kunststoffflasche |
273.00 CHF
5 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1311-10-0 | |
265.75 | |
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++] |
H18O10Sr | |
MFCD00150395 | |
strontium(2+) octahydrate dihydroxide |
Spezifikation
Strontium hydroxide octahydrate | |
1311-10-0 | |
Kristallpulver | |
H18O10Sr | |
MFCD00150395 | |
Solubility in water: 7.0g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water, soluble in acids | |
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++] | |
265.75 | |
98% |
100,0 °C | |
Weiß | |
98% | |
Sr(OH)2·8H2O | |
14,8843 | |
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L | |
strontium(2+) octahydrate dihydroxide | |
265.75 | |
Rein |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN:Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
- Strontium hydroxide octahydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.