Learn More
Strontium-Granulat, 19 mm (0.76 Zoll )& unten, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11378677
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Strontium-Granulat, 19 mm (0.76 Zoll )& unten, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378677
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11378677
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035789.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Strontium-Granulat, 99 %, Sr, CAS-Nummer 740-24-6, Atom, Granulat, max. 19 mm (0,76 Zoll), Metallbasis, estroncio, Strontium, Klumpen, Stücke, dendritisch, Stück, yzs2RPE8le, Strontium, elementar, Strontium, destillierte dendritische Stücke, unii-yzs2RPE8le, 100 g, (Metallbasis), CHEBI:33324, weiß bis gelb
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Unter Argon mit dünner Ölschicht verpackt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-24-6
Summenformel Sr
Molekulargewicht (g/mol) 87.62
MDL-Nummer MFCD00134060
InChI-Schlüssel CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic
PubChem CID 5359327
ChEBI CHEBI:33324
IUPAC-Name Strontium
SMILES [Sr]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium granules
Farbe Weiß bis gelb
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3208
Menge 5 g
Reinheit (%) 99%
Partikelgröße 19mm (0.76 in.) & down
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Strontium granules
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Sicherheitshinweis
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Strontium
Name des Produkts
Strontium-Granulat, 19 mm (0.76 Zoll )& unten, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >