Learn More
Strontiumchromat, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7789-06-2 | CrO4Sr | 203.61 g/mol
88.45 CHF - 265.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7789-06-2 |
---|---|
Summenformel | CrO4Sr |
Molekulargewicht (g/mol) | 203.61 |
MDL-Nummer | MFCD00049549 |
InChI-Schlüssel | NVKTUNLPFJHLCG-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | strontium chromate, strontium yellow, strontium chromate vi, sutokuro t, deep lemon yellow, strontium chromate a, c.i. pigment yellow 32, strontium chromate 1:1, strontium chromate 12170Mehr anzeigen |
PubChem CID | 24599 |
IUPAC-Name | Dikalium; Dioxido(dioxo)-Chrom |
SMILES | [O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Sr+2] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15462987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089026.30 |
250 g |
88.45 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15472987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089026.A1 |
1 kg |
265.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Strontium chromate is used an primer for zinc, magnesium, aluminum, and alloys used in aircraft manufacture. Used as a colorant in polyvinyl chloride resins. It is also used in aluminum flake coatings. paints, varnishes and oil colors. It is a used in water based wash primers, metal conditioners, additive to control the sulfate content of solutions in electrochemical processes. It is also used in paints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7789-06-2 | |
203.61 | |
NVKTUNLPFJHLCG-UHFFFAOYSA-N | |
24599 | |
[O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Sr+2] |
CrO4Sr | |
MFCD00049549 | |
strontium chromate, strontium yellow, strontium chromate vi, sutokuro t, deep lemon yellow, strontium chromate a, c.i. pigment yellow 32, strontium chromate 1:1, strontium chromate 12170Mehr anzeigen | |
Dikalium; Dioxido(dioxo)-Chrom |
Spezifikation
Strontium chromate | |
Pulver | |
MFCD00049549 | |
Soluble in boiling water,dilute HCl,dilute CH3CO2H | |
[O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Sr+2] | |
203.61 | |
203.61 |
7789-06-2 | |
CrO4Sr | |
strontium chromate, strontium yellow, strontium chromate vi, sutokuro t, deep lemon yellow, strontium chromate a, c.i. pigment yellow 32, strontium chromate 1:1, strontium chromate 12170 | |
NVKTUNLPFJHLCG-UHFFFAOYSA-N | |
Dikalium; Dioxido(dioxo)-Chrom | |
24599 | |
3.895 |
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P284-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P310-P330-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H302-H317-H330-H335-H340-H350-H361
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:9; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-142-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen