Learn More
Strontiumcarbonat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11348687
Verfügbar ab: 01-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Strontiumcarbonat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348687
500 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11348687
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035793.36
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1633-05-2 | CO3Sr | 147.63 g/mol
Used as a colorant in fireworks. It is also used in ceramics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1633-05-2
Summenformel CO3Sr
Molekulargewicht (g/mol) 147.63
MDL-Nummer MFCD00011250
InChI-Schlüssel LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium carbonate, strontianite, carbonic acid, strontium salt 1:1, unii-41ypu4mmca, strontium carbonate srco3, ccris 3203, carbonic acid strontium salt 1:1, 41ypu4mmca, strontium, reference standard solution, strontiumcarbonateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 15407
SMILES [Sr++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Strontium carbonate
Schmelzpunkt 1100°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in ammonium chloride. Slightly soluble in ammonia and water.
IUPAC-Name Strontium(2+) Karbonat
Formelmasse 147.63
Dichte 3.7 g/mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM28L013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number035793.14,035793.36,035793.22
ChargennummerZ17K016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number035793.14,035793.36,035793.22
ChargennummerR02K020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2024 Catalog Number035793.14,035793.36,035793.22
ChargennummerY21I031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog Number035793.14,035793.36,035793.22
ChargennummerR03I062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog Number035793.14,035793.36,035793.22
Name des Produkts
Strontiumcarbonat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >