Learn More
Strontiumaluminat, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12004-37-4 | SrAl2O4
125.00 CHF - 258.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12004-37-4
Summenformel SrAl2O4
MDL-Nummer MFCD00054054
Synonym strontium aluminate, strontium;oxido oxo alumane, dioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-strontapentane, strontium aluminate,-100 mesh trace metals basis
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11374597
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039647.14
25 g
125.00 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11364597
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
039647.22
100 g
258.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Strontium aluminate acts as a photo luminescent phosphor with long persistence of phosphorescence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
12004-37-4
SrAl2O4
MFCD00054054
strontium aluminate, strontium;oxido oxo alumane, dioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-strontapentane, strontium aluminate,-100 mesh trace metals basis
Spezifikation
Strontium aluminate
Pulver
SrAl2O4
strontium aluminate, strontium;oxido oxo alumane, dioxo-2,4-dioxa-1,5-dialumina-3-strontapentane, strontium aluminate,-100 mesh trace metals basis
205.58
12004-37-4
99.5% (metals basis)
MFCD00054054
Slightly soluble in water.
3.559
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 234-455-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Strontiumaluminat, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals